Learn More
Thiophen-3-boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430038
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430038 25 g -
11410038 1 g 1 Gramm
11420038 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430038 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23637.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6165-69-1 | C4H5BO2S | 127.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6165-69-1
Summenformel C4H5BO2S
Molekulargewicht (g/mol) 127.95
MDL-Nummer MFCD00151851
InChI-Schlüssel QNMBSXGYAQZCTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiopheneboronic acid, thiophene-3-boronic acid, 3-thienylboronic acid, thiophene 3-boronic acid, thiophene-3-boronicacid, thiophen-3-yl-3-boronic acid, 3-thienyl boronic acid, 3-thiophene boronic acid, thiophen-3-yl-boranediol, boronic acid, 3-thienyl
PubChem CID 581760
IUPAC-Name Thiophen-3-ylboronsäure
SMILES OB(O)C1=CSC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophene-3-boronic acid
Schmelzpunkt 164°bis 169 °C
Menge 25 g
Beilstein 113573
Formelmasse 127.96
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiophene-3-boronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Thienylboronic acid