Learn More
Thiophen-2-thiol, enthält Dimer, 97 % als Monomer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425257
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11425257 25 g 25 Gramm
11403930 1 g 1 Gramm
11415257 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22642.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7774-74-5 | C4H4S2 | 116.196 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7774-74-5
Summenformel C4H4S2
Molekulargewicht (g/mol) 116.196
MDL-Nummer MFCD00051666
InChI-Schlüssel SWEDAZLCYJDAGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptothiophene, 2-thiophenethiol, thiophenethiol, 2-thienyl mercaptan, 2-thienylthiol, 2-thiophene thiol, unii-f3lb1437xq, 2-sulphanylthiophene, alpha-thienyl mercaptan, thiophene thiol
PubChem CID 522674
IUPAC-Name Thiophen-2-Thiol
SMILES C1=CSC(=C1)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophene-2-thiol
Dichte 1.247
Siedepunkt 62°C to 65°C (12 mmHg)
Flammpunkt 66°C (151°F)
Geruch Unpleasant
Hinweise zum Prozentgehalt als Monomer, enthält Dimer
Brechungsindex 1.617
Menge 25 g
Beilstein 104650
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Formelmasse 116.2
Reinheit (%) 97%