Learn More
Thiophen-2-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432997
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11432997 5 g 5 Gramm
11442997 25 g 25 Gramm
11452997 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432997 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15553.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 16629-19-9 | C4H3ClO2S2 | 182.64 g/mol
2-Thiophenesulfonyl chloride has been used in the preparation of 2-((trans-2-phenyl cyclopropyl)sulfonyl)thiophene
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Thiophensulfonylchlorid wird bei der Herstellung von 2-((Trans-2-phenylcyclopropyl)sulfonyl)thiophen verwendet
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Von Feuchtigkeit, Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16629-19-9
Summenformel C4H3ClO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 182.64
MDL-Nummer MFCD00005426
InChI-Schlüssel VNNLHYZDXIBHKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenesulfonyl chloride, 2-thienylsulfonyl chloride, thiophene-2-sulphonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 2-thienylsulfonylchloride, 2-thiophene sulfonyl chloride, chloro-2-thienylsulfone, pubchem7737, acmc-209dtw, thiophenesulfonyl chloride
PubChem CID 85518
IUPAC-Name Thiophen-2-Sulfonylchlorid
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophene-2-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 29°C to 31°C
Siedepunkt 80°C to 81°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.573
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 123536
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 182.65
Reinheit (%) 97%