Learn More
Thiophen-2-carboxylhydrazid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463624
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11463624 25 g 25 Gramm
11453624 5 g 5 Gramm
11473624 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463624 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11270.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2361-27-5 | C5H6N2OS | 142.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2361-27-5
Summenformel C5H6N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 142.176
MDL-Nummer MFCD00005435
InChI-Schlüssel SOGBOGBTIKMGFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarboxylic acid hydrazide, thiophene-2-carboxylic acid hydrazide, 2-thenoylhydrazine, 2-thiophenecarboxylic hydrazide, 2-thiophenecarbohydrazide, thiophene-2-carboxylic hydrazide, 2-thiophenecarboxylic acid, hydrazide, 2-thiophenecarbohydrazonic acid, 2-thienylcarboxylic acid hydrazide, 2-thiophene carboxylic hydrazide
PubChem CID 73098
IUPAC-Name Thiophen-2-Carbohydrazid
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophene-2-carboxylic hydrazide
Schmelzpunkt 137°C to 140°C
Menge 25 g
Beilstein 114437
Formelmasse 142.18
Reinheit (%) ≥98%