Learn More
Thiophen-2-carbonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11433930
Click to view available options
Menge:
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Thiophene-2-carbonyl chloride
CAS 5271-67-0
Dichte 1.372
Siedepunkt 105°C (30 mmHg)
Flammpunkt 90°C
Summenformel C5H3ClOS
Brechungsindex 1.59
MDL-Nummer MFCD00005428
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 110145
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thenoyl chloride, 2-thienylcarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonylchloride, thiophenecarbonyl chloride
InChI-Schlüssel QIQITDHWZYEEPA-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(=O)C1=CC=CS1
IUPAC-Name Thiophen-2-Carbonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 146.59
PubChem CID 78928
Formelmasse 146.6
Reinheit (%) 98%