Learn More
Thiophen-2-carbonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473914
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11473914 500 g 500 Gramm
11453914 25 g 25 Gramm
11463914 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473914 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11930.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1003-31-2 | C5H3NS | 109.146 g/mol
Thiophene-2-carbonitrile is used as an intermediate in synthetic chemistry and in the pharmaceutical industry. It is also used in the preparation of thiaplatinacycles and 2,2'-thienylpyrroles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thiophen-2-carbonitril wird als Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie und in der pharmazeutischen Industrie verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Thiaplatina-Zyklen und 2,2′-Thienylpyrrolen verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1003-31-2
Summenformel C5H3NS
Molekulargewicht (g/mol) 109.146
MDL-Nummer MFCD00005416
InChI-Schlüssel CUPOOAWTRIURFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarbonitrile, 2-cyanothiophene, 2-thiophene carbonitrile, 2-thenylcyanide, thiophenecarbonitrile, 2-thienonitrile, 2-thenonitrile, 2-thiophenenitrile, 2-cyano-thiophene, 2-thienylcarbonitrile
PubChem CID 66087
IUPAC-Name Thiophen-2-Carbonitril
SMILES C1=CSC(=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophene-2-carbonitrile
Dichte 1.171
Siedepunkt 191°C to 193°C
Flammpunkt 81°C (178°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.5645
Menge 500 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 107035
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 109.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Liquid