Learn More
Thiophen-2-Boronsäure-Pinacolester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7055284
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15430719
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63819.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 193978-23-3 | C10H15BO2S | 210.098 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 193978-23-3
Summenformel C10H15BO2S
Molekulargewicht (g/mol) 210.098
MDL-Nummer MFCD05663878
InChI-Schlüssel FFZHICFAHSDFKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiopheneboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-thienyl-1,3,2-dioxaborolane, thiophene-2-boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophene, thiophene-2-boronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-thienyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-thien-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem18441
PubChem CID 10703628
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophene-2-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 65°C to 70°C
Menge 1 g
Formelmasse 228.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest