Learn More
Thiophen-2-Boronsäure-Pinacolester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Thiophene-2-boronic acid pinacol ester |
| Schmelzpunkt | 65°C to 70°C |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 228.12 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Fest |