Learn More
Thiophen-2,5-dicarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398345
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398345 5 g 5 Gramm
11388345 1 g 1 Gramm
11308355 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398345 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10293.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4282-31-9 | C6H4O4S | 172.154 g/mol
Thiophene-2,5-dicarboxylic acid may be used in the synthesis new cobalt(II) thiophenedicarboxylate coordination polymer and novel mesogenic thiophene based supramolecular liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thiophen-2,5-Dicarbonsäure kann bei der Synthese von neuem Kobalt(II)-Thiophenedicarboxylat-Koordinationspolymer und neuartiger mesogener Thiophen-basierter supramolekularer Flüssigkristalle verwendet werden.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4282-31-9
Summenformel C6H4O4S
Molekulargewicht (g/mol) 172.154
MDL-Nummer MFCD00016896
InChI-Schlüssel YCGAZNXXGKTASZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-thiophenedicarboxylic acid, 2,5-dicarboxythiophene, unii-5q8a2g9y8a, 2,5-thiophene dicarboxylic acid, pubchem5580, maybridge4_002021, acmc-1aj5p, ksc182i5d, 2,5-thiophene-dicarboxylic acid, thiophene-2.5-dicarboxylic acid
PubChem CID 20273
IUPAC-Name Thiophen-2,5-Dicarbonsäure
SMILES C1=C(SC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophene-2,5-dicarboxylic acid
Schmelzpunkt 355°C to 360°C
Menge 5 g
Beilstein 136781
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water.
Formelmasse 172.16
Reinheit (%) 97%