Learn More
Thiophen-2,5-diboronsäure-bis-(pinakol)-ester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449295
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15449295 5 g 5 Gramm
15439295 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449295 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51725.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 175361-81-6 | C16H26B2O4S | 336.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175361-81-6
Summenformel C16H26B2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 336.06
MDL-Nummer MFCD09800563
InChI-Schlüssel AOJXAKMKFDBHHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-bis-thiopheneboronic acid pinacol ester, 2,5-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophene, thiophene-2,5-diboronic acid bis pinacol ester, thiophene-2,5-diboronicacidbis pinacol ester, bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3-dioxaborolane-2,5-thiophene, 2,5-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl thiophene, 2,2'-thiene-2,5-diyl bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 23058061
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Thiophen-2-yl]1,3,2-Dioxaborolan
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(S1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester
Schmelzpunkt 216°C to 220°C
Menge 5 g
Formelmasse 336.06
Reinheit (%) 97%