missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thiopalmitsäure (~90 %), TRC

Artikelnummer. 30451969
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30451969 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30451969 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT36807050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7530-93-0
Summenformel C16H32OS
Molekulargewicht (g/mol) 272.49
Synonym Hexadecanethioic Acid
IUPAC-Name hexadecanethioische O-Säure
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=S)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Thiopalmitic Acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H32OS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Formelmasse 272.2174
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.