Learn More
Thionylchlorid, 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10138472 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10138472
Marke: Thermo Scientific Acros 382660025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7719-09-7
Summenformel Cl2OS
Molekulargewicht (g/mol) 118.96
InChI-Schlüssel FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Sulfurooyldichlorid
SMILES ClS(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thionyl chloride
Schmelzpunkt -105.0°C
Dichte 1.6400 g/mL
Siedepunkt 76.0°C
Prozentgehaltsbereich 99.7%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel SOCl2
Brechungsindex 1.5190 to 1.5210
Menge 2.5 L
Merck Index 15, 9501
Relative Dichte 1.64
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: reacts. Other solubilities: miscible with benzene, chloroform and carbon, tetrachloride
Viskosität 0.6 mPa.s (20°C)
Formelmasse 118.97
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thionyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.