Learn More
Thionyl chloride, 99.7%, ACROS Orgaincs™
Marke:  Acros Organics 382662500
Additional Details : CAS : 7719-09-7 Gewicht : 0.46000kg Transport : UN number : 1836 Chem class : 8 Pack group : I
Menge 250 mL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10002212
  • 38.38 CHF / 250 Milliliter
Auf Lager, versandfertig: 43
Chemische Identifikatoren
7719-09-7
118.96
sulfurooyl dichloride
Cl2OS
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
ClS(Cl)=O
Spezifikation
Thionyl chloride
Glass bottle
1.64
76.0°C
250 mL
99.7%
SOCl2
Solubility aq. soln.: reacts. Other solubilities: miscible with benzene, chloroform and carbon, tetrachloride
ClS(Cl)=O
118.96
1.6400 g/mL
1.5190 to 1.5210
0.6 mPa.s (20°C)
-105.0°C
7719-09-7
Cl2OS
15, 9501
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
sulfurooyl dichloride
118.97
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Thionyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation