Learn More
Thionin-Acetat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355239
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 11355239
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18912.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Eignung als biologisches Färbemittel
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Thioninacetat ist ein stark färbender metachromatischer Farbstoff, der häufig für die biologische Färbung verwendet wird. Thionin kann auch anstelle des Schiffschen Reagenzes bei der quantitativen Feulgen-Färbung von DNA verwendet werden. Es kann auch zur Vermittlung von Elektronenübertragungen in mikrobiellen Brennstoffzellen verwendet werden. Es wird zudem als allgemeine nukleäre Färbung für Chromatin und Schleim, zum Färben von Nissl-Granulaten durch Endpunktpufferung und zum Nachweis bösartiger Zellen in gefrorenen Biopsieabschnitten sowie als Färbemittel für halbdünne Abschnitte von Pflanzenmaterial für die Lichtmikroskopie eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (∼2,5 mg/ml bei 25 °C) und HOAc: H2O (1:1) (1 mg/ml). Nicht löslich in Ethanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78338-22-4
Summenformel C14H13N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 287.337
MDL-Nummer MFCD00081194
InChI-Schlüssel JOIRQYHDJINFGA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2724414
IUPAC-Name (7-Aminophenothiazin-3-Yliden)Azan;Cacetat
SMILES CC(=O)[O-].C1=CC2=C(C=C1N)SC3=CC(=[NH2+])C=CC3=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thionin acetate
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (∽2.5mg/ml at 25°C),and HOAc: H2O (1:1) (1mg/ml). Insoluble in ethanol.
Formelmasse 287.34
Menge 25 g