Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thioninacetat, rein, hochreines, biologisches Färbemittel
Artikelnummer. p-3756503 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10033030
Marke: Thermo Scientific Chemicals undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 78338-22-4 | C14H13N3O2S | 287.337 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78338-22-4
Summenformel C14H13N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 287.337
MDL-Nummer MFCD00081194
InChI-Schlüssel JOIRQYHDJINFGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3, 7-Diaminophenothiazin-5-ium acetate
PubChem CID 2724414
IUPAC-Name (7-Aminophenothiazin-3-Yliden)Azan;Cacetat
SMILES CC(=O)[O-].C1=CC2=C(C=C1N)SC3=CC(=[NH2+])C=CC3=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thionin acetate
Namenshinweis Pure
Farbstoffgehalt 85% min.
Beilstein 27, 392
Merck Index 14, 9346
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: ca 2.5g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in ethanol
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 597 to 601nm (in water)
Formelmasse 287.33
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Grün
Menge 5 g
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thionin acetate, high purity biological stain
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Thionin acetate