Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thioninacetat, rein, hochreines, biologisches Färbemittel
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Thionin acetate |
| Namenshinweis | Pure |
| Farbstoffgehalt | 85% min. |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Lambda max. | 597 to 601nm (in water) |
| Verpackung | Glasflasche |
| UV-Spektrometrie | Complies |
| Beilstein | 27, 392 |
| Merck Index | 14, 9346 |
| Farbe | Grün |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Thionin acetate, high purity biological stain
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: Thionin acetate