Learn More
Thionicotinamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10255330 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10255330 25 g Glasflasche 25 Gramm
10346830 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10255330 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 138800250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 4621-66-3 | C6H6N2S | 138.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4621-66-3
Summenformel C6H6N2S
Molekulargewicht (g/mol) 138.19
MDL-Nummer MFCD00006399
InChI-Schlüssel XQWBMZWDJAZPPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym thionicotinamide, 3-pyridinecarbothioamide, nicotinothioamide, 3-thiocarbamoylpyridine, 3-thioamidopyridine, nicotinamide, thio, 3-pyridylthioformamide, 3-pyridinethiocarboxamide, thio-3-pyridinecarboxamide, unii-6a0hxx0753
PubChem CID 737155
IUPAC-Name pyridine-3-carbothioamide
SMILES NC(=S)C1=CC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thionicotinamide
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 185°C to 190°C
Flammpunkt 160°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.2g/100 mL (20°C)
Formelmasse 138.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver