Learn More
Thionicotinamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449053
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449053 100 g 100 Gramm
11439053 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449053 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11144.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 4621-66-3 | C6H6N2S | 138.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4621-66-3
Summenformel C6H6N2S
Molekulargewicht (g/mol) 138.19
MDL-Nummer MFCD00006399
InChI-Schlüssel XQWBMZWDJAZPPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym thionicotinamide, 3-pyridinecarbothioamide, nicotinothioamide, 3-thiocarbamoylpyridine, 3-thioamidopyridine, nicotinamide, thio, 3-pyridylthioformamide, 3-pyridinethiocarboxamide, thio-3-pyridinecarboxamide, unii-6a0hxx0753
PubChem CID 737155
IUPAC-Name pyridine-3-carbothioamide
SMILES NC(=S)C1=CC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thionicotinamide
Schmelzpunkt ∼190°C (decomposition)
Flammpunkt 160°C (320°F)
Menge 100 g
Beilstein 109593
Formelmasse 138.19
Reinheit (%) 98%