Learn More
Thiomorpholin-1,1-dioxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17211192 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17211192 25 g 25 Gramm
17201192 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17211192 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 466030250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 39093-93-1 | C4H9NO2S | 135.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39093-93-1
Summenformel C4H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 135.18
InChI-Schlüssel NDOVLWQBFFJETK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1λ⁶-Thiomorpholin-1,1-dion
SMILES O=S1(=O)CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiomorpholine 1,1-dioxide
Schmelzpunkt 68.0°C to 72.0°C
Menge 25 g
Formelmasse 135.18