Learn More
Thiomorpholin-1,1-dioxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17201192 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17201192 5 g 5 Gramm
17211192 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17201192 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 466030050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39093-93-1
Summenformel C4H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 135.18
InChI-Schlüssel NDOVLWQBFFJETK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1λ⁶-Thiomorpholin-1,1-dion
SMILES O=S1(=O)CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiomorpholine 1,1-dioxide
Schmelzpunkt 68.0°C to 72.0°C
Menge 5 g
Formelmasse 135.18