Learn More
Thioisonicotinamid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11490818
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490818 25 g 25 Gramm
11463930 1 g 1 Gramm
11480818 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490818 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25265.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2196-13-6
Summenformel C6H6N2S
Molekulargewicht (g/mol) 138.188
MDL-Nummer MFCD00006437
InChI-Schlüssel KPIIGXWUNXGGCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym thioisonicotinamide, 4-pyridinecarbothioamide, isothionicotinamide, 4-pyridylthiocarboxamide, 4-pyridylthioamide, thio-4-pyridinecarboxamide, isonicotinic acid thioamide, pyridine-4-thioamide, 4-pyridinecarboxamide, thio, isonicotinamide, thio
PubChem CID 2723788
IUPAC-Name Pyridin-4-Carbothioamid
SMILES C1=CN=CC=C1C(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thioisonicotinamide
Schmelzpunkt 198°C to 202°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 2174
Formelmasse 138.19
Reinheit (%) 98%