Learn More
Thermo Scientific™ Thioglycolat-Medium 10 x 100 ml
Beschreibung
Universalmedien in Flaschen, die den EP/USP-Spezifikationen entsprechen.
Spezifikation
Spezifikation
| ATCC® | ARTG |
| Zertifizierung/Konformität | EP/USP |
| Inhalt und Lagerung | 2°bis 8 °C |
| Herkunftsland | Großbritannien |
| Medientyp | Fertignährmedien |
| Produkttyp | Flaschenmedien |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazeutische Medien in Flaschen |
| Verpackungsart | Packung |
| Menge | 10 x 100 ml |