Learn More
Thioglycolsäure, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Marke:  Fisher Chemical T/1000/PB05
26.43 CHF gültig bis 2021-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "14803" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : CAS : 68-11-1 Gewicht : 0.11000kg Transport : UN number : 1940 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 100mL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10020500
  • 36.76 CHF / 100 Milliliter
Auf Lager, versandfertig: 6
Chemische Identifikatoren
68-11-1
92.112
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
1133
2-Sulfanylessigsäure
C2H4O2S
4876
mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
CHEBI:30065
C(C(=O)O)S
Spezifikation
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Farblos
100mL
68-11-1
4876
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
2-Sulfanylessigsäure
1133
92.11g/mol
220°C
-16°C
1.5
C2H4O2S
mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
C(C(=O)O)S
92.112
CHEBI:30065
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Mercaptoacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation