Learn More
Thioflavin T, tech. 75 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443709
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15443709 5 g 5 Gramm
15453709 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443709 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61043.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ein Färbemittel zur Visualisierung von Beta-Amyloid-Plaques, wie sie mit der Alzheimer-Krankheit assoziiert sind
A dye used to visualize beta-amyloid plaques, like those associated with Alzheimer's Disease
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2390-54-7
Summenformel C17H19ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 318.86
MDL-Nummer MFCD00011944
InChI-Schlüssel JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Yellow 1; C.I. 49005
PubChem CID 16953
ChEBI CHEBI:76023
IUPAC-Name 4-(3,6-Dimethyl-1,3-Benzothiazol-3-ium-2-yl)-N,N-Dimethylanilin;Chlorid
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=[N+](C)C2=CC=C(C)C=C2S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thioflavine T
Beilstein 3922452
Formelmasse 318.86
Reinheit (%) 75%
Güte Technisch
Farbe Gelb
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thioflavine T, tech
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-[4-(dimethylamino)phenyl]-3,6-dimethylbenzothiazolium chloride