Learn More
Thioflavin T, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 211761000
Additional Details : CAS : 2390-54-7 Gewicht : 0.15000kg
Menge 100g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10005823
  • 249.70 CHF / 100 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 4
Chemische Identifikatoren
2390-54-7
318.863
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
16953
4-(3,6-Dimethyl-1,3-Benzothiazol-3-ium-2-yl)-N,N-Dimethylanilin;Chlorid
C17H19ClN2S
MFCD00011944
Basic Yellow 1, C.I. 49005
CHEBI:76023
CC1=CC2=C(C=C1)[N+](=C(S2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C)C.[Cl-]
Spezifikation
Thioflavin T
C17H19ClN2S
27, 377
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvent
Authentic
4-(3,6-Dimethyl-1,3-Benzothiazol-3-ium-2-yl)-N,N-Dimethylanilin;Chlorid
16953
318.85
Glasflasche
Complies
100g
2390-54-7
MFCD00011944
Basic Yellow 1, C.I. 49005
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
CC1=CC2=C(C=C1)[N+](=C(S2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C)C.[Cl-]
318.863
CHEBI:76023
Pulver
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvent
Orange-Gelb bis Gelb
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate