Learn More
Thiodiglykolsäureanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30453273
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453273 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30453273 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT34452525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiodiglycolic Anhydride
CAS 3261-87-8
Summenformel C4H4O3S
Menge 25 g
Synonym 1,4-Oxathiane-2,6-dione, Thiodiacetic Acid Cyclic Anhydride, 2,2'-Thiodiglycolic Anhydride, 2,2'-Thiobisacetic Acid Cyclic Anhydride, NSC 147625
InChI-Formel InChI=1S/C4H4O3S/c5-3-1-8-2-4(6)7-3/h1-2H2
SMILES O=C1CSCC(=O)O1
IUPAC-Name 1,4-Oxathian-2,6-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 132.14
Formelmasse 131.9881