Learn More
Thiobenzoesäure (94%) (Benzencarbothiosäure), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Thiobenzoic Acid |
| CAS | 98-91-9 |
| Summenformel | C7H6OS |
| Menge | 50 g |
| Synonym | Benzoyl Thiol, Monothiobenzoic Acid, NSC 66502, Benzenecarbothioic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6OS/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9) |
| SMILES | SC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | Benzolcarbothio-S-Säure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 138.19 |
| Formelmasse | 138.0139 |