Learn More
Ursodeoxycholsäure, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10381334 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10381334 500 g Glasflasche 500 Gramm
10317120 25 g Glasflasche 25 Gramm
10616152 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10381334 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 138685000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 98-91-9 | C7H6OS | 138.184 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-91-9
MDL-Nummer MFCD00004852
InChI-Schlüssel UIJGNTRUPZPVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiobenzoic acid, benzenecarbothioic acid, benzoyl thiol, monothiobenzoic acid, benzoic acid, thio, acido mercaptobenzoico, unii-gbg5rlo56n, ccris 8913, acido mercaptobenzoico italian, gbg5rlo56n
PubChem CID 7414
IUPAC-Name Benzolcarbothio-S-Säure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiobenzoic acid
Schmelzpunkt 15.0°C to 18.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.1700g/mL
Siedepunkt 122.0°C (30.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H6OS
Strukturformel C6H5COSH
Brechungsindex 1.6020 to 1.6080
Menge 500 g
Beilstein 09, 419
Relative Dichte 1.17
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with organic solvents
Molekulargewicht (g/mol) 138.18
Formelmasse 138.18
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.