Learn More
Thioacetamid, TRC
Artikelnummer. 30455633
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455633 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455633 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT344295250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thioacetamide
CAS 62-55-5
Summenformel C2 H5 N S
Menge 250 g
Synonym Ethanethioamide, Acetamide','thio- (8CI), Acetimidic acid','thio- (7CI), Acetothioamide, NSC 2120, TAA, Thiacetamide
InChI-Formel InChI=1S/C2H5NS/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
SMILES CC(=S)N
IUPAC-Name Ethanthioamid
Molekulargewicht (g/mol) 75.13
Formelmasse 75.0143