Learn More
Thioacetamid, Pulver, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15538494 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15538494 125 g Weithalsflasche Braunglas 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15538494 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 898404
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 62-55-5
Summenformel C2H5NS
Molekulargewicht (g/mol) 75.13
MDL-Nummer MFCD00008070
InChI-Schlüssel YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Thioacetamid, Acetothioamid, Thiacetamid, Acetamid, thio, Thioacetimidinsäure, Acetimidinsäure, Thio, RCRA-Abfallnummer u218, Essigsäure, Thiono-, Amid, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
PubChem CID 2723949
ChEBI CHEBI:32497
IUPAC-Name Ethanthioamid
SMILES CC(N)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thioacetamid
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Menge 125 g
Formelmasse 75.13
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
Physikalische Form Kristalle
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 125GR THIOACETAMIDE BAKER ANALYZED Reagent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Thioacetamide