Learn More
Thioacetamid, ACS, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377318
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11377318 250 g 250 Gramm
11367318 10 g 10 Gramm
11357318 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377318 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 030638.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 62-55-5 | C2H5NS | 75.13 g/mol
Thioacetamide is used in qualitative inorganic analysis as an in-situ source for sulfide ions. It is used in analytical chemistry as a source of hydrogen sulfide. It is an additive in enantioselective reduction of beta-keto esters with immobilized bakers yeast. It is also used as a vulcanizing agent of polymer and a crosslinking agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-55-5
Summenformel C2H5NS
Molekulargewicht (g/mol) 75.13
MDL-Nummer MFCD00008070
InChI-Schlüssel YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
PubChem CID 2723949
ChEBI CHEBI:32497
IUPAC-Name Ethanthioamid
SMILES CC(N)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thioacetamide
Schmelzpunkt 112°C to 114°C
Menge 250 g
Beilstein 506006
Merck Index 14,9319
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,benzene and petroleum ether. Slightly soluble in water and ether.
Formelmasse 75.13
Reinheit (%) 99%
Güte ACS
Physikalische Form Kristallin
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thioacetamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Thioacetamide