Learn More
Thioacetamid, +99 %, Reagenz ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737502
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
62-55-5
C2H5NS
75.13
MFCD00008070
YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
2723949
CHEBI:32497
ethanethioamide
CC(N)=S
62-55-5
C2H5NS
75.13
MFCD00008070
YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
2723949
CHEBI:32497
ethanethioamide
CC(N)=S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Thioacetamide
Schmelzpunkt 112.0°C to 114.0°C
Farbe Weiß bis beige
Dichte 1.3700g/mL
Glührückstand 0.05% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CSNH2
Menge 25 g
Beilstein 02, 232
Fieser 04,502
Merck Index 15, 9472
Relative Dichte 1.37
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 163g/L (25°C). Other solubilities: 26.4g/100g ethanol, sparingly soluble in ether, soluble in benzene
Formelmasse 75.13
Klarheit (2% soln.) Passes test
Reinheit (%) 99+%
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thioacetamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.