Learn More
Thioacetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Thioacetamide is used in qualitative inorganic analysis as an in-situ source for sulfide ions. It is used in analytical chemistry as a source of hydrogen sulfide. It is an additive in enantioselective reduction of beta-keto esters with immobilized bakers yeast. It is also used as a vulcanizing agent of polymer and a crosslinking agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thioacetamid wird in der qualitativen anorganischen Analyse als In-situ-Quelle für Sulfidionen verwendet. Wird in der analytischen Chemie als Quelle von Schwefelwasserstoff verwendet. Ist ein Zusatzstoff zur enantioselektiven Reduktion von Beta-Keto-Estern mit immobilisierter Baker-Hefe. Wird auch als Vulkanisiermittel aus Polymer und als Verbindungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Benzol und Petrolether. Schwer löslich in Wasser und Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
Thioacetamid wird in der qualitativen anorganischen Analyse als In-situ-Quelle für Sulfidionen verwendet. Wird in der analytischen Chemie als Quelle von Schwefelwasserstoff verwendet. Ist ein Zusatzstoff zur enantioselektiven Reduktion von Beta-Keto-Estern mit immobilisierter Baker-Hefe. Wird auch als Vulkanisiermittel aus Polymer und als Verbindungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Benzol und Petrolether. Schwer löslich in Wasser und Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thioacetamide |
Schmelzpunkt | 110°C to 114°C |
Dichte | 1.37 |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Menge | 500 g |
Beilstein | 506006 |
Merck Index | 14,9319 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,benzene and petroleum ether; Slightly soluble in water and ether. |
Formelmasse | 75.13 |
Reinheit (%) | 98% |