Learn More
Greiner Bio-One ThinCert™ sterile Multiwell-Platten mit Deckel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10125173
Click to view available options
Wellanzahl:
6
12
Kapazität (metrisch):
10 ml
30 ml
Packungsgröße:
50 Stück
60 Stück
Artikelnummer. 10125173
Marke: Greiner Bio-One 657110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zellkulturplatte für die Geweberekonstruktion in vitro. Greiner Bio-One ThinCert™ sterile Multiwell-Platten mit Deckel sind für den Einsatz mit Zellkultureinsätzen optimiert.
  • Tiefe Wells ermöglichen ein größeres Volumen des Mediums für die Lufthub-Kultur
  • Bestehen aus Kerben zum Fixieren der eingesetzten ThinCertTM- Zellkultureinsätze
  • Enthält Deckel mit Kondensationsringen
  • Erhältlich als 6- und 12-Well
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Durchsichtig
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Verschlussmaterial Polystyrol
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 30 ml
Farbe Durchsichtig
Material Polystyrol
Form Rechteckig
Sterilität Steril
Typ Zellkultur-Platte
Wellanzahl 6
Enthält Deckel
Abmessungen (L x B x H) 129,5 x 86,6 x 39,5 mm
Länge (metrisch) 128,9 mm
Breite (metrisch) 86 mm
Höhe (metrisch) 39,5 mm