Learn More
Greiner Bio-One ThinCert™ sterile Multiwell-Platten mit Deckel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10034063
Click to view available options
Wellanzahl:
6
12
Kapazität (metrisch):
10 ml
30 ml
Packungsgröße:
50 Stück
60 Stück
Artikelnummer. 10034063
Marke: Greiner Bio-One 665110
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zellkulturplatte für die Geweberekonstruktion in vitro. Greiner Bio-One ThinCert™ sterile Multiwell-Platten mit Deckel sind für den Einsatz mit Zellkultureinsätzen optimiert.
  • Deep wells allow larger volume of medium to be available to air-lift-culture
  • Consist of notches for fixing position of inserted ThinCertTM cell culture inserts
  • Includes lid with condensation rings
  • Available as 6 well and 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Durchsichtig
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Verschlussmaterial Polystyrol
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 10 ml
Farbe Clear
Material Polystyrol
Form Rechteckig
Sterilität Steril
Typ Multiwell-Zellkulturplatte
Wellanzahl 12
Enthält Deckel
Abmessungen (L x B x H) 129.5 x 86.6 x 31.8 mm
Länge (metrisch) 128.9 mm
Breite (metrisch) 86 mm
Höhe (metrisch) 31.8 mm