Learn More
BRAND™ Dünnwandige PCR-Röhrchen, 0,5 ml, mit montierten Verschlusskappen
Artikelnummer. 10703273 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Klar
Rosé
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10703273
Marke: BRAND™ 781314
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hergestellt ohne Schmiermittel oder chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben kontaminieren können. 0,5-ml-PCR-Röhrchen mit angeschlossenen Verschlusskappen - dünnwandig, autoklavierbar, RNase-, DNase- und DNA-frei. Unsteril erhältlich. Gleichmäßige Wände für einheitliche, präzise Wärmeübertragung. Leicht zu öffnende, flache Kappen bilden eine dichte Versiegelung zur Verhinderung von Probenverdunstung. Kompatibel mit den meisten Thermocyclern.
  • Ohne Schmiermittel und chemische Zusatzstoffe, die zu einer Kontamination von Reagenzien und Proben führen könnten
  • Die dünnen, gleichmäßigen Wände ermöglichen eine einheitliche, genaue Wärmeübertragung
  • Autoklavierbar
  • RNase-, DNase- und DNA-frei
  • Mit den meisten Thermocyclern kompatibel
  • Die angebrachten flachen Verschlüsse schließen dicht ab und verhindern so eine Probenverdunstung, lassen sich jedoch einfach öffnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase- und DNA-frei
Farbe Blau
Volumen (metrisch) 0,5 mL
Menge 1000 Packung
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler für herausragende reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Verschlusstyp Flach
Autoklavierbar Autoklavierbar
Closure Included Ja
Einwegprodukt Ja
Format Tube
Reaktionsvolumen 0,5 mL
Produkttyp Dünnwandige PCR-Röhrchen