Learn More
Thimerosal, Fisher BioReagents
Catalog Number p-28875
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Die angegebenen Produkte enthalten Quecksilber. Entsorgen Sie keine quecksilberhaltigen Produkte im Hausmüll. Quecksilberhaltige Produkte sind als gefährlicher Abfall zu recyceln oder zu entsorgen. Produkte, die Quecksilber enthalten, sind möglicherweise durch lokale, staatliche oder bundesstaatliche Gesetze geregelt. Einige quecksilberhaltige Produkte stehen in einigen Bundesstaaten nicht zum Verkauf.
54-64-8
C9H9HgNaO2S
404.81
MFCD00013062
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Sodium ethylmercurithiosalicylate
16684434
CHEBI:9546
sodium [(2-carboxylatophenyl)sulfanyl](ethyl)mercury
[Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Die angegebenen Produkte enthalten Quecksilber. Entsorgen Sie keine quecksilberhaltigen Produkte im Hausmüll. Quecksilberhaltige Produkte sind als gefährlicher Abfall zu recyceln oder zu entsorgen. Produkte, die Quecksilber enthalten, sind möglicherweise durch lokale, staatliche oder bundesstaatliche Gesetze geregelt. Einige quecksilberhaltige Produkte stehen in einigen Bundesstaaten nicht zum Verkauf.
54-64-8
C9H9HgNaO2S
404.81
MFCD00013062
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Sodium ethylmercurithiosalicylate
16684434
CHEBI:9546
sodium [(2-carboxylatophenyl)sulfanyl](ethyl)mercury
[Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O
  • Thimerosal ist eine quecksilberhaltige Verbindung, die häufig als antibakterielles und antimykotisches Mittel verwendet wird
  • Wird auch als Bakterizid in Pharmazeutika und Forschung verwendet
  • Nur für Forschungszwecke vorgesehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Thimerosal
Typ Thimerosal
Physikalische Form Fest
pH 6.7 to 8.2
Schmelzpunkt 232°C
Prozentgehaltsbereich ≥97 %
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Merck Index 15, 9470
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Formelmasse 404.8
Reinheit (%) 97% min.
Farbe Cremefarben
Menge 10 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thimerosal
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.