Learn More
Thimerosal, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10657155
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Die angegebenen Produkte enthalten Quecksilber. Entsorgen Sie keine quecksilberhaltigen Produkte im Hausmüll. Quecksilberhaltige Produkte sind als gefährlicher Abfall zu recyceln oder zu entsorgen. Produkte, die Quecksilber enthalten, sind möglicherweise durch lokale, staatliche oder bundesstaatliche Gesetze geregelt. Einige quecksilberhaltige Produkte stehen in einigen Bundesstaaten nicht zum Verkauf.
Artikelnummer. 10657155
Marke: Fisher BioReagents BP2542100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die angegebenen Produkte enthalten Quecksilber. Entsorgen Sie keine quecksilberhaltigen Produkte im Hausmüll. Quecksilberhaltige Produkte sind als gefährlicher Abfall zu recyceln oder zu entsorgen. Produkte, die Quecksilber enthalten, sind möglicherweise durch lokale, staatliche oder bundesstaatliche Gesetze geregelt. Einige quecksilberhaltige Produkte stehen in einigen Bundesstaaten nicht zum Verkauf.
  • Thimerosal ist eine quecksilberhaltige Verbindung, die häufig als antibakterielles und antimykotisches Mittel verwendet wird
  • Wird auch als Bakterizid in Pharmazeutika und Forschung verwendet
  • Nur für Forschungszwecke vorgesehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54-64-8
Summenformel C9H9HgNaO2S
Molekulargewicht (g/mol) 404.81
MDL-Nummer MFCD00013062
InChI-Schlüssel RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Sodium ethylmercurithiosalicylate
PubChem CID 16684434
ChEBI CHEBI:9546
IUPAC-Name sodium [(2-carboxylatophenyl)sulfanyl](ethyl)mercury
SMILES [Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thimerosal
Typ Thimerosal
Physikalische Form Fest
pH 6.7 to 8.2
Schmelzpunkt 232°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Farbe Cremefarben
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich ≥97 %
Merck Index 15, 9470
Formelmasse 404.8
Reinheit (%) 97% min.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thimerosal
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.