Learn More
Velp Scientifica™ GESTELL FüR 6 WIEGEBEHäLTER .
Artikelnummer. 15339644 Alle ansehen Velp Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
SER 148 Lösungsmittelextraktor
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15339644 SER 148 Lösungsmittelextraktor 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15339644 Lieferant Velp Scientifica™ Lieferanten-Nr. A00001149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00 CHF
    101.95 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.05 CHF
    1% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Velp Scientifica™ Hülsenständer für die Verwendung mit Lösungsmittelextraktoren der Serie SER 148.
  • Für den Einsatz mit Lösungsmittelextraktoren der Serie SER 148
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) SER 148 Lösungsmittelextraktor
Produkttyp Fingerhutständer (6-Positionen)
Aufnahmevermögen 6 Hülsen
Menge Je 1