missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thiethylperazin-Dimaleat, TRC

Artikelnummer. 30452247
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30452247 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30452247 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT34450525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1179-69-7
Summenformel C22 H29 N3 S2 . 2 C4 H4 O4
Molekulargewicht (g/mol) 631.76
Synonym 10H-Phenothiazine, 2-(ethylthio)-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, (Z)-2-butenedioate (1:2), Phenothiazine, 2-(ethylthio)-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, dimaleate (6CI), Phenothiazine, 2-(ethylthio)-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, maleate (1:2) (7CI,8CI), 2-(Ethylthio)-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]phenothiazine dimaleate, 2-Ethylmercapto-10-[3-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dimaleate, GS 95, NSC 130044, Thiethylperazine dimaleate, Thiethylperazine maleate, Torecan, Torecan maleate, Toresten, Tresten
IUPAC-Name (Z)-but-2-Enedioinsäure; 2-Ethylsulfanyl-10-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)Propyl]Phenothiazin
SMILES CCSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCN(C)CC4)c2c1.OC(=O)\C=C/C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Thiethylperazine Maleate
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H29N3S2.2C4H4O4/c1-3-26-18-9-10-22-20(17-18)25(19-7-4-5-8-21(19)27-22)12-6-11-24-15-13-23(2)14-16-24;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,17H,3,6,11-16H2,1-2H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
Formelmasse 631.2022
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.