Learn More
Thietan-3-ol, TRC
Artikelnummer. 30455295
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455295 500 mg -
30454349 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30455295 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT344488500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10304-16-2
Summenformel C3H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 90.14
IUPAC-Name Thietan-3-ol
SMILES OC1CSC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thietan-3-ol
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H6OS/c4-3-1-5-2-3/h3-4H,1-2H2
Formelmasse 90.0139