Learn More
Thieno[3,2-c]pyridin-4-methylbenzolsulfonat, TRC
Artikelnummer. 30456858
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456858 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456858 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT344515500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thieno[3,2-c]pyridine 4-Methylbenzenesulfonate
CAS 153075-10-6
Summenformel C28 H40 O7
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C28H40O7/c1-5-7-24(33)35-28(22(31)16-34-23(32)6-2)13-11-20-19-9-8-17-14-18(29)10-12-26(17,3)25(19)21(30)15-27(20,28)4/h14,19-21,25,30H,5-13,15-16H2,1-4H3/t19-,20+,21-,25-,26-,27-,28?/m0/s1
SMILES CCCC(=O)OC1(CC[C@@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)CC
IUPAC-Name [(8S,9R,10R,11S,13S,14R)-11-Hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-17-(2-propanoyloxyacetyl)-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]butanoat
Molekulargewicht (g/mol) 488.613
Formelmasse 488.277