missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thidiazuron, TRC

Artikelnummer. 17952855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17952855 5 g 5 Gramm
17901885 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17952855 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3442755G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 51707-55-2
Summenformel C9 H8 N4 O S
Molekulargewicht (g/mol) 220.25
Synonym 1,2,3-Thiadiazole, urea deriv., 1-Phenyl-3-(1,2,3-thiadiazol-5-yl)urea, Avguron, CCG-24904, Dropp, Dropp SC, Gross, Lift, N-Phenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-ylurea, SN 49537, TAG, TAG (plant growth regulator), TDZ, Thidiazuron, Urea, N-phenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-yl-
IUPAC-Name 1-Phenyl-3-(Thiadiazol-5-yl)Harnstoff
SMILES O=C(Nc1ccccc1)Nc2cnns2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Thidiazuron
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H8N4OS/c14-9(12-8-6-10-13-15-8)11-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,14)
Formelmasse 220.0419
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.