Learn More
Thidiazuron 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309700
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309700 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309700 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA17465000AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thidiazuron
CAS 51707-55-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Thidiazuron
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H8 N4 O S
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1,2,3-Thiadiazole, urea deriv., 1-Phenyl-3-(1,2,3-thiadiazol-5-yl)urea, Avguron, CCG-24904, Dropp, Dropp SC, Gross, Lift, N-Phenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-ylurea, SN 49537, TAG, TAG (plant growth regulator), TDZ, Thidiazuron, Urea, N-phenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-yl-
InChI-Formel InChI=1S/C9H8N4OS/c14-9(12-8-6-10-13-15-8)11-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,14)
SMILES O=C(Nc1ccccc1)Nc2cnns2
IUPAC-Name 1-Phenyl-3-(Thiadiazol-5-yl)harnstoff
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 220.25
Menge 1 mL
Formelmasse 220,0419 g/mol