Learn More
Thiazolylacetylglycin-Oxim, TRC
Artikelnummer. 30457128
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457128 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457128 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3442305MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiazolylacetylglycine Oxime
CAS 178949-03-6
Summenformel C7 H8 N4 O4 S
Menge 5 mg
Synonym (Z)-N-[(2-Amino-4-thiazolyl)(hydroxyimino)acetyl]glycine, N-[(2Z)-(2-Amino-4-thiazolyl)(hydroxyimino)acetyl]glycine, Cefdinir Thiazolylacetyl Glycine Oxime Impurity (USP)
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N4O4S/c8-7-10-3(2-16-7)5(11-15)6(14)9-1-4(12)13/h2,15H,1H2,(H2,8,10)(H,9,14)(H,12,13)/b11-5-
SMILES Nc1nc(cs1)\C(=N\O)\C(=O)NCC(=O)O
IUPAC-Name 2-[[(2Z)-2-(2-Amino-1,3-Thiazol-4-yl)-2-Hydroxyiminoacetyl]amino]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 244.23
Formelmasse 244.0266