Learn More
Thiazolidin, TRC
Artikelnummer. 30005322
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005322 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30005322 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3442455G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 504-78-9
Summenformel C3H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 89.16
Synonym 1,3-Thiazolidine, 1-Thia-3-azacyclopentane, Tetrahydrothiazole, Tetrahydro-thiazole
IUPAC-Name 1,3-Thiazolidin
SMILES S1CNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiazolidine
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NS/c1-2-5-3-4-1/h4H,1-3H2
Formelmasse 89.0299