Learn More
Thianthren-1-Boronsäure, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339815
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11339815
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19833.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 108847-76-3 | C12H9BO2S2 | 260.132 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108847-76-3
Summenformel C12H9BO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 260.132
MDL-Nummer MFCD00093039
InChI-Schlüssel FZEWPLIHPXGNTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym thianthrene-1-boronic acid, 1-thianthrenylboronic acid, thianthren-1-boronic acid, boronic acid, 1-thianthrenyl, thianthren-1-yl boronic acid, pubchem11895, acmc-1c7cr, boronic acid, b-1-thianthrenyl
PubChem CID 2734382
IUPAC-Name Thianthren-1-ylboronsäure
SMILES B(C1=C2C(=CC=C1)SC3=CC=CC=C3S2)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thianthrene-1-boronic acid
Schmelzpunkt 145°C to 149°C
Menge 5 g
Beilstein 225524
Formelmasse 260.14
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch