Learn More
Thiamphenicol, 99.5 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11465251 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11465251 5 g 5 Gramm
11475251 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465251 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215684605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00 CHF
    164.99 CHF / 5 Gramm
    Sparen 9.01 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 15318-45-3
Summenformel C12H15Cl2NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 356.214
InChI-Schlüssel OTVAEFIXJLOWRX-NXEZZACHSA-N
Synonym D -threo-2, 2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-(methyl- sulfonyl)phenethyl]-acetamid
PubChem CID 27200
ChEBI CHEBI:32215
IUPAC-Name 2,2-dichlor-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-2-yl]acetamid
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiamphenicol
Typ Thiamphenicol
Physikalische Form Frei fließendes Pulver
Farbe Weiß
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 0.995
Formelmasse 356.2