Learn More
Thiaminhydrochlorid (weißes Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10113533
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10113533 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10113533 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP892100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Vitamin ist für den Einsatz in Systemen geeignet, die Zusatzstoffe erfordern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiamine Hydrochloride
CAS 67-03-8
Schmelzpunkt 260 °C
Farbe Weiß
Dichte 1.4g/cm³
pH 2.7 to 3.4
Prozentgehaltsbereich ≥98 %
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H18Cl2N4OS
Menge 100 g
Rückstand nach Verdampfung 0.2% max.
Merck Index 15, 9447
Synonym thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
InChI-Schlüssel DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
IUPAC-Name 2-[3-[(4-Amino-2-Methylpyrimidin-5-yl)Methyl]-4-Methyl-1,3-Thiazol-3-ium-5-yl]Ethanol;Chlorid;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 337.263
PubChem CID 6202
ChEBI CHEBI:49105
Formelmasse 300.66
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Fest