Learn More
Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), LoGiCal
Artikelnummer. 30461604
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30461604 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461604 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0049.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiamine Hydrochloride
CAS 67-03-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Thiamine Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H17 N4 O S . Cl . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1, Thiamine monohydrochloride, 3-[(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium chloride monohydrochloride, Aneurine hydrochloride, Apate drops, Beatine, Bedome, Begiolan, Benerva, Bequin, Berin, Betabion, Betalin S, Betaxin, Bethiazine, Beuion, Bevitine, Bewon, Biamine, Biuno, Bivatin, Bivita, Clotiamina, Eskapen, Eskaphen, Lixa-Beta, Metabolin, Slowten, THD, Thiadoxine, Thiamin chloride, Thiamin dichloride, Thiamin hydrochloride, Thiaminal, Thiamine chloride, Thiamine chloride hydrochloride, Thiamine dichloride, Thiamine hydrochloride, Thiaminium chloride, Thiaminium chloride hydrochloride, Thiamol, Thiavit, Tiamidon, Tiaminal, Trophite, Vetalin S, Vinothiam, Vitamin B1 hydrochloride, Vitaneuron, 3-(4-Amino-2-methylpyrimidyl-5-methyl)-4-methyl-5,beta-hydroxyethylthiazolium chloride hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.[Cl-].Cc1ncc(C[n+]2csc(CCO)c2C)c(N)n1
IUPAC-Name 2-[3-[(4-Amino-2-Methylpyrimidin-5-yl)Methyl]-4-Methyl-1,3-Thiazol-3-ium-5-yl]Ethanol;Chlorid;Hydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 337.27
Menge 10 mg
Formelmasse 336,0578 g/mol